Learn More
Isobutirato de isopentilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11421337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421337 25 g 25 g
11431337 100 g 100 g
11441337 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24879.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2050-01-3
Número MDL MFCD00053719
ChEBI CHEBI:87537
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopentyl isobutyrate
Densidad 0.857
Punto de ebullición 162°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Fórmula molecular C9H18O2
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH2O2CCH(CH3)2
Índice de refracción 1.407
Cantidad 25 g
Número UN UN2620
Sinónimo isoamyl isobutyrate, isopentyl isobutyrate, isobutyric acid isoamyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester, isobutyric acid, isopentyl ester, 3-methylbutyl isobutyrate, isoamyl 2-methylpropanoate, isopentyl 2-methylpropanoate, isoamyl isobutanoate, isopentyl isobutanoate
Clave InChI VFTGLSWXJMRZNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCOC(=O)C(C)C
Nombre IUPAC 3-metilbutil 2-metilpropanoato
Peso molecular (g/mol) 158.24
PubChem CID 519786
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 98%