Learn More
Acetato de isopentilo, 99 %, contiene aprox. un 10 % de otros isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407244
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11407244
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21618.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-92-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
It is used as a masking agent, perfuming agent, and solvent in cosmetics industry. Mainly used in flavors and because of its intensive fruity taste especially for fruit flavors such as banana, strawberry, pear, apple and cherry flavors. Traces are used in certain sweet spicy types such as vanilla flavors. Occasionally used in perfumery when a fresh-fruity note is demanded. The major application is the use in nail polish removers and nail polish as a solvent. Isopentyl acetate is a widely employed ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como agente de enmascaramiento, agente aromatizante y disolvente en la industria cosmética. Se emplea principalmente en sabores y, debido a su intenso sabor afrutado, especialmente en sabores frutales como los de plátano, fresa, pera, manzana y cereza. Las trazas se utilizan en ciertos sabores dulces especiados como los de vainilla. Se usa de manera ocasional en perfumería cuando se requiere un toque afrutado y fresco. Su principal aplicación es la de disolvente en quitaesmaltes y en esmaltes de uñas. El acetato de isopentilo es un éster ampliamente utilizado.
Solubilidad
Soluble en alcohol, aceites fijos, queroseno y aceite de parafina. Insoluble en agua, glicerina y propilenglicol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-92-2
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00008946
Clave InChI MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
Nombre IUPAC acetato de 3-metilbutilo
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopentyl acetate
Punto de fusión -78°C
Densidad 0.876
Punto de ebullición 142°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Olor Fruit-like
Notas del porcentaje del ensayo contiene ≈10 % de otros isómeros
Índice de refracción 1.4
Cantidad 500 mL
Número UN UN1104
Índice Merck 14,5111
Información de solubilidad Soluble in alcohol,fixed oils,kerosene and paraffin oil. Insoluble in water,glycerin and propylene glycol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopentyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isoamyl acetate