Learn More
Thermo Scientific™ Placas de sedimentación estériles Isolator Wrap para agar de soja tripticasa con leticina y polisorbato 80
Click to view available options
:
85 mm; placas de sedimentación estériles Isolator para agar de soja con leticina y polisorbato 80; 10/paq.
Descripción
- Las placas de sedimentación con embalaje resistente a VHP (bolsa individual y bolsa doble) se fabrican en un entorno limpio. De esta forma, se obtiene el más alto nivel de garantía de esterilidad sin comprometer sus características de crecimiento con un volumen de llenado de 23 g.
- Cada lote se ha probado para garantizar unos resultados coherentes y reproducibles.
- Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, refrigerado |
| Tipo de medios | Agar de tripticasa de soja |
| Tipo de producto | Placa de sedimentación Isolator |
| Para utilizar con (equipo) | RABS, aisladores y salas limpias |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro (métrico) | 85 mm |