Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de 10 tubos Isolator™
Código de producto. 13236199
Change view
Click to view available options
Incluye:
Paquete de consumibles Isostat™
Prensa y gradilla Isostat™
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Incluye unitSize
13236199 Paquete de consumibles Isostat™ paquete de 100
13266199 Prensa y gradilla Isostat™ paquete de 25
2 options
Código de producto. 13236199
Marca: Thermo Scientific™ BC0509C
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Apoye la funcionalidad del sistema de hemocultivo de 10 tubos Thermo Scientific™ Oxoid™ Isolator™ con estos accesorios.
Refuerce la funcionalidad del sistema de cultivo de sangre de 10 tubos Thermo Scientific™ Isolator™ con los accesorios Isostat™.El sistema de cultivo de sangre Isolator de 10 tubos es un sistema de hemocultivos altamente sensible para la detección y el aislamiento rápidos de microorganismos en un solo proceso.
Admite la funcionalidad del sistema de hemocultivo de 10 tubos Isolator con accesorios Isostat.
El sistema de hemocultivo con 10 tubos Isolator proporciona un método sencillo, rápido y sensible para la detección de la bacteriemia.1
  • Detección rápida: los tubos Isolator combinan la detección y el aislamiento en un solo proceso, haciendo que las colonias aisladas estén disponibles 30 horas antes que con los métodos tradicionales1.
  • Sensibilidad superior: el sistema de hemocultivo Isolator alcanza unas tasas de recuperación comparables o mejores que las técnicas convencionales de caldo1,2,3
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Paquete de consumibles Isostat™
Cantidad 100/paq.