missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isoconazole nitrate, MedChemExpress

Código de producto. 16418766
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16418766 100 mg 100 miligramos
16474597 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16418766

Marca: Medchem Express HYB1444

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Isoconazole nitrate is a broad-spectrum antimicrobial agent with a highly effective antimycotic and gram-positive antibacterial activity, exhibiting a rapid rate of absorption and low systemic exposure potential.

Isoconazole nitrate is a broad-spectrum antimicrobial agent with a highly effective antimycotic and gram-positive antibacterial activity, exhibiting a rapid rate of absorption and low systemic exposure potential.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Isoconazole nitrate
Forma física Solid
CAS 24168-96-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15Cl4N3O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (208.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(COC(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=CN=C3)C(Cl)=CC=C1.O[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 479.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.14
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.