Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek™ IsoClean™ con cubrezapatos antideslizantes
Código de producto. 15309694 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
15309694 M paquete de 25
15379714 L paquete de 25
15389734 XL paquete de 25
15349754 2XL paquete de 25
4 options
Código de producto. 15309694
Marca: DuPont™ D14247979
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma. Los monos con capucha DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cubrezapatos antideslizantes proporcionan una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con base acuosa.
Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.Los monos con capucha DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cubrezapatos antideslizantes proporcionan una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con base acuosa.
  • El mono con capucha incluye cubrezapatos antideslizantes
  • Procesados en limpio y esterilizados mediante irradiación gamma a un Nivel de Garantía de Irradiación de 10-6 (ISO 11137-1)
  • Costuras internas dobles
  • Muñecas, tobillos y cara elásticos
  • Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
  • Cierre con cremallera
  • Plegado de forma aséptica
  • Blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono desechable
Tamaño M
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de tapón Cremallera delantera
Tipo de costura Con costura doble
Esterilidad Estéril
Resistencia Líquido, Partícula, Productos químicos
Certificaciones/conformidad ISO 11137-1
Modelo D1424