Learn More
DuPont™ Batas IsoClean™ con cuello sellado
BIOPHARMA
Código de producto. 15674914 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15674914 2XL paquete de 30
15634914 Pequeño paquete de 30
15644914 Medio paquete de 30
15654914 Grande paquete de 30
15664914 XL paquete de 30
15684914 3XL paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15674914 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15466157
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las batas DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cuello sellado se han procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma.
  • Disponible en tallas de S a XXXL.
  • Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.
  • Costuras internas selladas.
  • Elástico acanalado en las muñecas.
  • Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Retocada
Tamaño 2XL
Material Tyvek™ IsoClean™
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Estilo de manguito Elástico canalizado
Desechables
Esterilidad Estéril
Tipo de collarín Sellado
Tipo de costura Costuras internas selladas
Tamaño del tórax (métrico) De 114 a 123 cm
Certificaciones/conformidad Limpieza y esterilización mediante radiación gamma al nivel SAL de 10-6 (ISO 11137-1), completa trazabilidad en todas las prendas esterilizadas con certificados de esterilidad disponibles, aptitud para el uso en salas limpias GMP Clase C/D (ISO Clase 5-), EPI de Categoría I
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados.
Mostrar más Mostrar menos
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.