Learn More
Cloruro de isobutirilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-150810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 ml
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10583521 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10255730 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10275680 1 L Frasco de vidrio 1 LT
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10583521
Marca: Thermo Scientific Acros 160660100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 79-30-1 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-30-1
Fórmula molecular C4H7ClO
Peso molecular (g/mol) 106.55
Número MDL MFCD00000717
Clave InChI DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
PubChem CID 62325
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilpropanoilo
SMILES CC(C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyryl chloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -90.0°C
Densidad 1.0170g/mL
Punto de ebullición 91.0°C to 93.0°C
Temperatura de inflamación 1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCOCl
Índice de refracción 1.4060 to 1.4080
Cantidad 10 mL
Beilstein 02, 293
Gravedad específica 1.017
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol,soluble in ether
Viscosidad 0.55 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido