Learn More
Cloruro de isobutirilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027598
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495937 100 g 100 g
11405947 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24472.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-30-1 | C4H7ClO | 106.549 g/mol
Isobutyryl chloride is used in the preparation of fully isobutyramide terminated hyperbranched polyethylenimines. It plays an important role in the separation and identification of shikonin and its ester derivatives in the root epidermis of Echium italicum L. It acts as an acylating agent for the ketimine derivatives of alfa-amino esters, nucleosides and pyrroles. Further, it is used in the preparation of organic peroxides. In addition to this, it is used as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de isobutirilo se utiliza en la preparación de polietileniminas hiperramificadas terminadas completamente con isobutiramida. Desempeña un papel importante en la separación e identificación de la shikonina y sus ésteres derivados en la epidermis raíz de Echium italicum L. Actúa como agente acilante para los derivados de ketimina de alfa-amino ésteres, nucleósidos y pirroles. Además, se utiliza en la preparación de peróxidos orgánicos. Asimismo, se utiliza como producto intermedio para colorantes, auxiliares textiles y compuestos de peróxido.
Solubilidad
Miscible en cloroformo, ácido acético glacial, éter, tolueno, cloruro de metileno y benceno.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, agua, agentes oxidantes fuertes y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-30-1
Fórmula molecular C4H7ClO
Peso molecular (g/mol) 106.549
Número MDL MFCD00000717
Clave InChI DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
PubChem CID 62325
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilpropanoilo
SMILES CC(C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyryl chloride
Punto de fusión ∽-90°C
Densidad 1.017
Punto de ebullición 91°C to 93°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Índice de refracción 1.407
Cantidad 100 g
Número UN UN2395
Beilstein 605393
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform,glacial acetic acid,ether,toluene,methylene chloride and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutyryl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isobutyrylchloride