Learn More
Óxido de isobutileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-150483 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10707392 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10653512 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10707392
Marca: Thermo Scientific Acros 348500250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 558-30-5 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 558-30-5
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00066354
Clave InChI GELKGHVAFRCJNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutylene oxide, 1,2-epoxy-2-methylpropane, isobutene oxide, isobutylene epoxide, isobutyleneoxide, oxirane, 2,2-dimethyl, 1,2-epoxyisobutane, 1,1-dimethylethylene oxide, 1,2-isobutylene oxide, 2-methyl-1-propene oxide
PubChem CID 11208
Nombre IUPAC 2,2-dimetiloxirano
SMILES CC1(CO1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutylene oxide
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Densidad 0.8080g/mL
Punto de ebullición 51.0°C to 52.0°C
Temperatura de inflamación −32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3710 to 1.3730
Cantidad 25 mL
Beilstein 17, V,1, 58
Gravedad específica 0.808
Información de solubilidad Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether
Viscosidad 0.513 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutylene oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.