Learn More
Propionato de isobutilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15475988
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
15475988 100 mL 100 ml
15465988 25 mL 25 ml
2 options
Código de producto. 15475988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59612.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-42-1
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00009307
Clave InChI FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl propionate, isobutyl propanoate, 2-methylpropyl propionate, propanoic acid, 2-methylpropyl ester, propionic acid isobutyl ester, propionic acid, isobutyl ester, methyl isobutyl acetate, 2-methyl-1-propyl propanoate, unii-8q382jsy9t, isobutyl propionate natural
PubChem CID 10895
Nombre IUPAC propanoato de 2-metilpropilo
SMILES CCC(=O)OCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl propionate
Punto de fusión -71°C
Color Incolora
Densidad 0.869 g/mL
Temperatura de inflamación 66°C (151°F)
Fórmula lineal CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.397
Cantidad 100 mL
Número UN UN2394
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido