Learn More
Acrilato de isobutilo, 99 %, estabilizado con 100 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045999
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313346 100 mL 100 ml
11323346 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12739.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-63-8 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-63-8
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00042865
Clave InChI CFVWNXQPGQOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl acrylate, isobutyl propenoate, isobutyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methylpropyl ester, acrylic acid, isobutyl ester, 2-methylpropyl acrylate, isobutylester kyseliny akrylove, propenoic acid, isobutyl ester, ccris 4828, hsdb 610
PubChem CID 7819
Nombre IUPAC prop-2-enoato de 2-metilpropilo
SMILES CC(C)COC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl acrylate
Nombre de nota stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión -61°C
Densidad 0.888
Punto de ebullición 139°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Fórmula lineal CH2=CHCO2CH2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.415
Cantidad 100 mL
Número UN UN2527
Beilstein 1749388
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 99%