Learn More
Acetato isobutílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412697
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
2500 ml
500 ml
11412697 2500 mL 2500 ml
11468870 250 mL 250 ml
11402697 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11412697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14892.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-19-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Isobutyl acetate is used as a solvent for lacquer, thinners, sealants, perfumes and nitrocellulose. Further, it is used as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de isobutílico se utiliza como disolvente para laca, diluyentes, selladores, perfumes y nitrocelulosa. Además, se utiliza como agente saborizante.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter, metanol y acetona. Ligeramente miscible con agua y tetracloruro de carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-19-0
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00008932
Clave InChI GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate
PubChem CID 8038
ChEBI CHEBI:50569
Nombre IUPAC acetato de 2-metilpropilo
SMILES CC(C)COC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl acetate
Punto de fusión -99°C
Densidad 0.87
Punto de ebullición 116°C to 117°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.3895
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1213
Beilstein 1741909
Índice Merck 14,5130
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether,methanol and acetone. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isobutyl acetate