Learn More
Isoamilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10449070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10449070 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10612983 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10677124 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
3 options
Código de producto. 10449070
Marca: Thermo Scientific Acros 155470250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-85-7 | C5H13N | 87.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-85-7
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.15
Número MDL MFCD00008203
Clave InChI BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamylamine, isopentylamine, 3-methylbutylamine, 1-amino-3-methylbutane, monoisoamylamine, leucamine, 1-butanamine, 3-methyl, 3-methylbutanamine, isovalerylamine, monoisopentylamine
PubChem CID 7894
ChEBI CHEBI:43689
Nombre IUPAC 3-metilbutan-1-amina
SMILES CC(C)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoamylamine
Punto de fusión -60.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 95.0°C to 97.0°C
Temperatura de inflamación 4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4070 to 1.4100
Cantidad 25 mL
Número UN 1106
Beilstein 04, 180
Índice Merck 15, 5157
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoamylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.