Learn More
Alcohol isoamilo, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10780892 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
:
1 l
Código de producto.
10780892 1 l
1 options
Código de producto. 10780892
Marca: JT Baker 8010.1000
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
CAS 123-51-3
Intervalo de ebullición 128°C to 132°C
Punto de fusión -117°C
Color Máx. 5 (APHA)
Densidad 0.812 g/cm³ (20°C)
Punto de ebullición 130°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 42°C
Intervalo de porcentaje de ensayo mín. 98 %
Fórmula molecular C5H12O
Número MDL MFCD00002934
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación max. 0.003%
Clave InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCO
Nombre IUPAC 3-metilbutan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 88.15
Ácido valorable max. 0.002 meq/g
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.