Learn More
Acetato de isoamilo, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174473 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
250 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10174473 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10103250 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10655582 1 L Frasco de vidrio 1 LT
3 options
Código de producto. 10174473
Marca: Thermo Scientific 150660025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-92-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-92-2
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00008946
Clave InChI MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
Nombre IUPAC acetato de 3-metilbutilo
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoamyl acetate
Punto de fusión -78.0°C
Densidad 0.8740g/mL
Punto de ebullición 142.0°C (756.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 25°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.3990 to 1.4010
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02, 132
Índice Merck 15, 5156
Gravedad específica 0.874
Información de solubilidad Solubility in water: 2mg/mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl phthalate,mineral oil,and 1,2-propanediol
Viscosidad 1.03 Pas (8.97°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure