Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Luz intermitente de alarma de incendios
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Color:
Blanco sobre rojo
Fotoluminiscente en rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Certificaciones/conformidad:
Clase B
Clase C
Descripción
- Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que se ha activado la alarma de incendios
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | F/F018/NT/PE-100X100-1 |
| Acabado | Gloss |
| Material | Polyester |
| Cantidad | 1 Sign |
| Tipo de adhesivo | Permanent |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Para utilizar con (aplicación) | Facility Identification, Safety Identification |
| Altura (imperial) | 3.94 in. |
| Anchura (imperial) | 3.94 in. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C to +110°C |
| Mostrar más |