Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Luz intermitente de alarma de incendios
Código de producto. 17841795
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Color:
Blanco sobre rojo
Fotoluminiscente en rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Certificaciones/conformidad:
Clase B
Clase C
Código de producto. 17841795
Marca: Brady™ 311199
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que se ha activado la alarma de incendios
  • Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que se ha activado la alarma de incendios
Especificaciones
Alternate Part Number F/F018/NT/PE-100X100-1
Acabado Gloss
Material Polyester
Cantidad 1 Sign
Tipo de adhesivo Permanent
Tipo de montaje Surface Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 3.94 in.
Anchura (imperial) 3.94 in.
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +110°C
Forma Square
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Idiomas Universal
Dimensiones (L x An) 100 x 100 mm
Texto mostrado Fire Alarm Flashing Light
Tipo de producto Safety Sign
Color Blanco sobre rojo