Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Luz intermitente de alarma de incendios
Código de producto. p-200003581
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17811745 100 x 100 mm cada uno
17821745 150 x 150 mm cada uno
17821785 200 x 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17811745 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 311211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que se ha activado la alarma de incendios
  • Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que se ha activado la alarma de incendios
Especificaciones
Alternate Part Number F/F018/NT/ALU-100X100-1
Material Aluminum
Cantidad 1 Sign
Tipo de montaje Surface Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 3.94 in.
Anchura (imperial) 3.94 in.
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +140°C
Forma Square
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +284°F
Idiomas Universal
Dimensiones (L x An) 100 x 100 mm
Texto mostrado Fire Alarm Flashing Light
Tipo de producto Safety Sign
Color White on Red