Learn More
Thermo Scientific™ Iso-Sensitest Agar (Dehydrated)
Descripción
Perform effortless antimicrobial susceptibility testing using Thermo Scientific™ Oxoid™ Iso-Sensitest Agar (Dehydrated), a semi-defined medium specifically designed for antimicrobial susceptibility testing (AST). Iso-Sensitest Broth is carefully constructed to give reproducible results. It allows the growth of the majority of microorganisms without the need for further supplementation.
El agar Iso-Sensitest se ha diseñado para superar las objeciones del medio Mueller-Hinton de varios trabajadores 1,2,3,4,5,6,7
Estas objeciones fueron:
- Diferentes valores MIC en las versiones de caldo y agar del medio.
- Versiones de agar que muestran efectos antagónicos hacia la tetraciclina.
- Altos niveles de antagonistas de sulfonamida y trimetoprima.
- Mala reproducibilidad con diferentes peptonas de fabricantes.
- Capacidad de crecimiento insuficiente para estreptococos y tasas de crecimiento variables con organismos grampositivos en general
Sin embargo, algunas cepas mutantes que dependen totalmente de la timina y la timidina para su crecimiento, no crecerán en el ‘agar Iso-Sensitest’ que tiene estos dos compuestos a niveles muy bajos, ya que son los antagonistas naturales de la trimetoprima. Hay que tener cuidado de reconocer estas cepas8,9,10.
El agar Iso-Sensitest se ha desarrollado a partir del agar Sensitest (CM0409) Oxoid™ que se ha utilizado con éxito en varios centros de todo el mundo11,12,13. El papel de los iones metálicos como antagonistas de ciertos antibióticos ha sido descrito por muchos trabajadores14,15,16,17,18,19. Por lo tanto, es importante un contenido mineral estabilizado en los medios de prueba de sensibilidad.
Reller, Schoenknecht, Kenny y Sherris3 demostraron la contribución de los cationes proporcionados en los medios por los agares ordinarios. Se demostró una considerable diferencia en el contenido de minerales entre los medios de agar y de caldo. Solo mediante el uso de un agar que se procesa especialmente para eliminar los aniones y cationes libres se puede obtener un contenido mineral estabilizado.
El agar Iso-Sensitest es estable en su contenido mineral y posee la capacidad de generar zonas óptimas antimicrobianas de inhibición. La base de amino nitrógeno de caseína hidrolizada por ácido y peptonas especiales se ha enriquecido con factores de crecimiento definidos. La cuidada preparación de los nutrientes garantiza que los niveles de antagonistas de trimetoprima y sulfonamida sean muy bajos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agar Iso-Sensitest |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 15,9 l |