Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Uso obligatorio de bata de laboratorio
Código de producto. p-200003579
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Material:
Polipropileno
Poliéster
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
17861775 5 x 5 cm Poliéster paquete de 2
17871775 10 x 10 cm Poliéster cada uno
17841695 10 x 10 cm Polipropileno cada uno
17881775 15 x 15 cm Poliéster cada uno
17861745 15 x 15 cm Polipropileno cada uno
17821725 20 x 20 cm Poliéster cada uno
17861785 20 x 20 cm Polipropileno cada uno
17891695 31,5 x 31,5 cm Poliéster cada uno
17851745 31,5 x 31,5 cm Polipropileno cada uno
9 options
Código de producto. 17861775
Marca: Brady™ 311364
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
  • Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
Especificaciones
Alternate Part Number M/M059/NT/PE-DIA50-2
Acabado Gloss
Material Poliéster
Cantidad 1 Sign
Tamaño (imperial) 1.97 in. Dia.
Tipo de adhesivo Permanent
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de montaje Surface Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Grosor 0.099 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +110°C
Forma Round
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Idiomas Universal
Dimensiones (L x An) 5 x 5 cm
Texto mostrado Wear Laboratory Coat
Tipo de producto Safety Sign
Color White on Blue