Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Uso obligatorio de bata de laboratorio
Código de producto. 17841695
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Material:
Polipropileno
Poliéster
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 17841695
Marca: Brady™ 311369
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
  • Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
Especificaciones
Alternate Part Number M/M059/NT/PP-DIA100-1
Material Polipropileno
Cantidad 1 Sign
Tamaño (imperial) 3.94 in. Dia.
Diámetro (métrico) 100 mm
Tipo de montaje Surface Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Grosor 1.55 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +120°C
Forma Round
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +248°F
Idiomas Universal
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm
Texto mostrado Wear Laboratory Coat
Tipo de producto Safety Sign
Color White on Blue