Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Uso obligatorio de bata de laboratorio
Código de producto. p-200003582
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polipropileno
Poliéster
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
17881695 50 x 150 mm Poliéster cada uno
17811705 105 x 297 mm Poliéster cada uno
17831775 150 x 450 mm Poliéster cada uno
17821705 200 x 600 mm Poliéster cada uno
17801785 210 x 148 mm Poliéster cada uno
17891775 297 x 210 mm Poliéster cada uno
17831725 420 x 297 mm Poliéster cada uno
17871785 50 x 150 mm Polipropileno cada uno
17851715 105 x 297 mm Polipropileno cada uno
17871745 150 x 450 mm Polipropileno cada uno
17831755 200 x 600 mm Polipropileno cada uno
17861705 210 x 148 mm Polipropileno cada uno
17881785 297 x 210 mm Polipropileno cada uno
17881715 420 x 297 mm Polipropileno cada uno
14 options
Código de producto. 17881695
Marca: Brady™ 311373
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
  • Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
Especificaciones
Alternate Part Number M/M059/EN566/PE-150X50-1
Acabado Gloss
Material Poliéster
Cantidad 1 Sign
Tamaño (imperial) 1.97 x 5.91 in.
Tipo de adhesivo Permanent
Tipo de montaje Surface Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 1.97 in.
Grosor 0.099 mm
Anchura (imperial) 5.91 in.
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +110°C
Forma Rectangulares
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Idiomas English
Dimensiones (L x An) 50 x 150 mm
Texto mostrado Wear Laboratory Coat
Tipo de producto Safety Sign
Color White on Blue