Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Uso obligatorio de bata de laboratorio
Código de producto. 17831755
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polipropileno
Poliéster
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
17831755 200 x 600 mm Polipropileno cada uno
17881695 50 x 150 mm Poliéster cada uno
17811705 105 x 297 mm Poliéster cada uno
17831775 150 x 450 mm Poliéster cada uno
17821705 200 x 600 mm Poliéster cada uno
17801785 210 x 148 mm Poliéster cada uno
17891775 297 x 210 mm Poliéster cada uno
17831725 420 x 297 mm Poliéster cada uno
17871785 50 x 150 mm Polipropileno cada uno
17851715 105 x 297 mm Polipropileno cada uno
17871745 150 x 450 mm Polipropileno cada uno
17861705 210 x 148 mm Polipropileno cada uno
17881785 297 x 210 mm Polipropileno cada uno
17881715 420 x 297 mm Polipropileno cada uno
14 options
Código de producto. 17831755
Marca: Brady™ 311383
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
  • Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
Especificaciones
Alternate Part Number M/M059/EN566/PP-600X200-1
Material Polipropileno
Cantidad 1 Sign
Tamaño (imperial) 7.87 x 23.62 in.
Tipo de montaje Surface Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 7.87 in.
Grosor 1.55 mm
Anchura (imperial) 23.62 in.
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +120°C
Forma Rectangulares
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +248°F
Idiomas English
Dimensiones (L x An) 200 x 600 mm
Texto mostrado Wear Laboratory Coat
Tipo de producto Safety Sign
Color White on Blue