Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Uso obligatorio de bata de laboratorio
Código de producto. 17831715
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polipropileno
Poliéster
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
17831715 105 x 297 mm Polipropileno cada uno
17811735 50 x 150 mm Poliéster cada uno
17891715 105 x 297 mm Poliéster cada uno
17851735 150 x 450 mm Poliéster cada uno
17861735 200 x 600 mm Poliéster cada uno
17851705 210 x 148 mm Poliéster cada uno
17841735 297 x 210 mm Poliéster cada uno
17831695 420 x 297 mm Poliéster cada uno
17841715 50 x 150 mm Polipropileno cada uno
17851765 150 x 450 mm Polipropileno cada uno
17821765 200 x 600 mm Polipropileno cada uno
17811795 210 x 148 mm Polipropileno cada uno
17831765 297 x 210 mm Polipropileno cada uno
17871695 420 x 297 mm Polipropileno cada uno
14 options
Código de producto. 17831715
Marke: Brady™ 311423
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
  • Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
Spezifikation
Alternate Part Number M/M059/NL512/PP-297X105-1
Material Polipropileno
Cantidad 1 Sign
Tamaño (imperial) 4.13 x 11.69 in.
Tipo de montaje Surface Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 4.13 in.
Grosor 1.55 mm
Anchura (imperial) 11.69 in.
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +120°C
Forma Rectangulares
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +248°F
Idiomas Dutch
Dimensiones (L x An) 105 x 297 mm
Texto mostrado Wear Laboratory Coat
Tipo de producto Safety Sign
Color White on Blue
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.