Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Uso obligatorio de bata de laboratorio
Código de producto. 17811735
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polipropileno
Poliéster
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
17811735 50 x 150 mm Poliéster cada uno
17891715 105 x 297 mm Poliéster cada uno
17851735 150 x 450 mm Poliéster cada uno
17861735 200 x 600 mm Poliéster cada uno
17851705 210 x 148 mm Poliéster cada uno
17841735 297 x 210 mm Poliéster cada uno
17831695 420 x 297 mm Poliéster cada uno
17841715 50 x 150 mm Polipropileno cada uno
17831715 105 x 297 mm Polipropileno cada uno
17851765 150 x 450 mm Polipropileno cada uno
17821765 200 x 600 mm Polipropileno cada uno
17811795 210 x 148 mm Polipropileno cada uno
17831765 297 x 210 mm Polipropileno cada uno
17871695 420 x 297 mm Polipropileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17811735 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 311415
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
  • Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
Especificaciones
Alternate Part Number M/M059/NL512/PE-150X50-1
Acabado Gloss
Material Poliéster
Cantidad 1 Sign
Tamaño (imperial) 1.97 x 5.91 in.
Tipo de adhesivo Permanent
Tipo de montaje Surface Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 1.97 in.
Grosor 0.099 mm
Anchura (imperial) 5.91 in.
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +110°C
Forma Rectangulares
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Idiomas Dutch
Dimensiones (L x An) 50 x 150 mm
Texto mostrado Wear Laboratory Coat
Tipo de producto Safety Sign
Color White on Blue