Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO (advertencia; material radiactivo o radiación ionizante)
Click to view available options
:
Ancho x Alto: 50 x 43 mm
Descripción
- Poliéster laminado
- Para su uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Negro, amarillo |
| Acabado | Gloss |
| Material | Poliéster |
| Idiomas | Globales |
| Cantidad | 250/Pk. |
| Forma | Triángulo |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De - 40 °C a 110 °C |
| Grosor (métrico) | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Mostrar más |