Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, German
Beskrivning
- Sign compliant to ISO 7010
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M061/DE453/PP-297x105-1 |
| Grado | M061 |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Wall Mount |
| Para utilizar con (aplicación) | Facility Identification, Safety Identification |
| Altura (imperial) | 4.13 in. |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Grosor | 1.55 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?