Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, German
Description
- Sign compliant to ISO 7010
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M061/DE453/PE-450x150-1 |
| Acabado | Gloss |
| Grado | M061 |
| Material | Poliéster laminado |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Wall Mount |
| Para utilizar con (aplicación) | Facility Identification, Safety Identification |
| Altura (imperial) | 5.91 in. |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?