Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Dutch
Código de producto. 30280575
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster laminado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 30280575
Marca: Brady™ 322303
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in Dutch.
  • Sign compliant to ISO 7010
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/NL539/PE-148x210-1
Acabado Gloss
Grado M061
Material Poliéster laminado
Cantidad 1 Ea.
Tipo de montaje Surface Mount, Wall Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 8.27 in.
Altura (métrico) 210 mm
Grosor 0.1 mm
Anchura (imperial) 5.83 in.
Anchura (métrico) 148 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +110°C
Forma Rectangular
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Idiomas Dutch
Dimensiones (L x An) 148 x 210 mm
Texto mostrado Handen desinfecteren
Tipo de producto Personal Hygiene Sign
Color White on Blue