Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Pictogram
Código de producto. p-200109845
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster laminado
Diámetro (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Diámetro (métrico) unitSize
30280432 Poliéster laminado 50 mm paquete de 2
30280553 Poliéster laminado 100 mm cada uno
30280580 Poliéster laminado 150 mm cada uno
30280455 Poliéster laminado 200 mm cada uno
30280491 Poliéster laminado 315 mm cada uno
30280488 Polipropileno 150 mm cada uno
30280400 Polipropileno 200 mm cada uno
30280565 Polipropileno 315 mm cada uno
30280470 Polipropileno 400 mm cada uno
30280411 Aluminio 150 mm cada uno
30280522 Aluminio 200 mm cada uno
30280443 Aluminio 315 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 30280432 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 323235
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sign to signify that the surface must be disinfected. Universal pictogram with no text.
  • Sign compliant to ISO 7010
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/NT/PE-DIA50-2
Acabado Gloss
Grado M062
Material Poliéster laminado
Cantidad 2/Pk.
Diámetro (imperial) 1.97 in.
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de montaje Surface Mount, Wall Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Grosor 0.1 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +110°C
Forma Round
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Idiomas Universal
Tipo de producto Personal Hygiene Sign
Color White on Blue