Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, German
Código de producto. 30280406
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster laminado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
30280406 148 x 210 mm Aluminio cada uno
30280419 150 x 50 mm Poliéster laminado cada uno
30280517 297 x 105 mm Poliéster laminado cada uno
30280405 450 x 150 mm Poliéster laminado cada uno
30280418 600 x 200 mm Poliéster laminado cada uno
30280439 148 x 210 mm Poliéster laminado cada uno
30280549 210 x 297 mm Poliéster laminado cada uno
30280485 297 x 420 mm Poliéster laminado cada uno
30280570 150 x 50 mm Polipropileno cada uno
30280444 297 x 105 mm Polipropileno cada uno
30280530 450 x 150 mm Polipropileno cada uno
30280453 600 x 200 mm Polipropileno cada uno
30280520 148 x 210 mm Polipropileno cada uno
30280499 210 x 297 mm Polipropileno cada uno
30280461 297 x 420 mm Polipropileno cada uno
30280535 150 x 50 mm Aluminio cada uno
30280509 297 x 105 mm Aluminio cada uno
30280503 450 x 150 mm Aluminio cada uno
30280454 210 x 297 mm Aluminio cada uno
30280465 297 x 420 mm Aluminio cada uno
20 options
Código de producto. 30280406
Marca: Brady™ 323304
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in German.
  • Sign compliant to ISO 7010
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/DE454/ALU-148x210-1
Grado M062
Material Aluminio
Cantidad 1 Ea.
Tipo de montaje Surface Mount, Wall Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 8.27 in.
Altura (métrico) 210 mm
Grosor 1 mm
Anchura (imperial) 5.83 in.
Anchura (métrico) 148 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +140°C
Forma Rectangular
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +284°F
Idiomas German
Dimensiones (L x An) 148 x 210 mm
Texto mostrado Oberfläche desinfizieren
Tipo de producto Personal Hygiene Sign
Color White on Blue