Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, French
Código de producto. 30280536
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster laminado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
30280536 150 x 50 mm Poliéster laminado cada uno
30280515 297 x 105 mm Poliéster laminado cada uno
30280477 450 x 150 mm Poliéster laminado cada uno
30280556 600 x 200 mm Poliéster laminado cada uno
30280407 148 x 210 mm Poliéster laminado cada uno
30280521 210 x 297 mm Poliéster laminado cada uno
30280496 297 x 420 mm Poliéster laminado cada uno
30280417 150 x 50 mm Polipropileno cada uno
30280415 297 x 105 mm Polipropileno cada uno
30280436 450 x 150 mm Polipropileno cada uno
30280569 600 x 200 mm Polipropileno cada uno
30280446 148 x 210 mm Polipropileno cada uno
30280551 210 x 297 mm Polipropileno cada uno
30280541 297 x 420 mm Polipropileno cada uno
30280589 150 x 50 mm Aluminio cada uno
30280475 297 x 105 mm Aluminio cada uno
30280437 450 x 150 mm Aluminio cada uno
30280452 148 x 210 mm Aluminio cada uno
30280576 210 x 297 mm Aluminio cada uno
30280401 297 x 420 mm Aluminio cada uno
20 options
Código de producto. 30280536
Marca: Brady™ 323267
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in French.
  • Sign compliant to ISO 7010
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/FR808/PE-150x50-1
Acabado Gloss
Grado M062
Material Poliéster laminado
Cantidad 1 Ea.
Tipo de montaje Surface Mount, Wall Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 1.97 in.
Altura (métrico) 50 mm
Grosor 0.1 mm
Anchura (imperial) 5.91 in.
Anchura (métrico) 150 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +110°C
Forma Rectangular
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Idiomas French
Dimensiones (L x An) 150 x 50 mm
Texto mostrado Désinfectez la surface
Tipo de producto Personal Hygiene Sign
Color White on Blue