Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, English
Código de producto. 30280409
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster laminado
Tamaño de la unidad:
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
30280409 450 x 150 mm Poliéster laminado cada uno
30280571 150 x 50 mm Poliéster laminado cada uno
30280464 297 x 105 mm Poliéster laminado cada uno
30280543 600 x 200 mm Poliéster laminado cada uno
30280425 148 x 210 mm Poliéster laminado cada uno
30280481 210 x 297 mm Poliéster laminado cada uno
30280469 297 x 420 mm Poliéster laminado cada uno
30280462 150 x 50 mm Polipropileno cada uno
30280581 297 x 105 mm Polipropileno cada uno
30280555 450 x 150 mm Polipropileno cada uno
30280426 600 x 200 mm Polipropileno cada uno
30280505 148 x 210 mm Polipropileno cada uno
30280504 210 x 297 mm Polipropileno cada uno
30280458 297 x 420 mm Polipropileno cada uno
30280538 150 x 50 mm Aluminio cada uno
30280552 297 x 105 mm Aluminio cada uno
30280484 450 x 150 mm Aluminio cada uno
30280494 148 x 210 mm Aluminio cada uno
30280408 210 x 297 mm Aluminio cada uno
30280472 297 x 420 mm Aluminio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 30280409 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 323249
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in English.
  • Sign compliant to ISO 7010
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/EN594/PE-450x150-1
Acabado Gloss
Grado M062
Material Poliéster laminado
Cantidad 1 Ea.
Tipo de montaje Surface Mount, Wall Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 5.91 in.
Altura (métrico) 150 mm
Grosor 0.1 mm
Anchura (imperial) 17.72 in.
Anchura (métrico) 450 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +110°C
Forma Rectangular
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Idiomas English
Dimensiones (L x An) 450 x 150 mm
Texto mostrado Disinfect surface
Tipo de producto Personal Hygiene Sign
Color White on Blue