missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetato de isobutilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical

Código de producto. p-7072880 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
5 LT
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10243850

Marca: Fisher Chemical B/5000/17

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 110-19-0
Fórmula molecular C6H12O2
Número MDL 8932

Especificaciones

Punto de fusión -99°C
Color Incolora
pH 5
Punto de ebullición 116°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 4
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16g/mol
Presión de vapor 15mmHg at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyl acetate
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizararena seca, polvo químico seco o espumaresistente al alcohol para la extinción.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt