missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetato de isobutilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical

Código de producto. 10243850 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
5 LT
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10243850

Marca: Fisher Chemical B/5000/17

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 110-19-0
Fórmula molecular C6H12O2
Número MDL 8932

Especificaciones

Punto de fusión -99°C
Color Incolora
pH 5
Punto de ebullición 116°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 4
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16g/mol
Presión de vapor 15mmHg at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizararena seca, polvo químico seco o espumaresistente al alcohol para la extinción.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado