Learn More
Brady™ Pictograma ISO 7010 - Advertencia, carretillas elevadoras y otros vehículos industriales
Código de producto. 15684727
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
173 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15684727 173 x 200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15684727
Marca: Brady™ 828396
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W014-Tri 200-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 173 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Dimensiones (L x An) 173 x 200 mm
Color Negro sobre amarillo