Learn More
Brady™ Pictograma ISO 7010 - Peligro de aplastamiento de las manos
Código de producto. 15664757
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15664757 173 mm 200 mm cada uno
15654757 87 mm 100 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15664757
Marca: Brady™ 829876
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W024-Tri 200-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 173 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo