Learn More
Brady™ Señal ISO 7010: prohibido fumar
Código de producto. 15604577
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15604577 200 mm cada uno
15694567 100 mm cada uno
15614577 315 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15604577
Marca: Brady™ 822001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC P002-Dia 200-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 1,501 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Negro y rojo sobre blanco