Learn More
Brady™ Señal ISO 7010: primeros auxilios
Código de producto. p-7159760
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
148 mm
200 mm
Anchura (métrico):
148 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15644297 148 mm 148 mm cada uno
15654297 200 mm 200 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15644297
Marca: Brady™ 814604
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC E003-148x148-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 148 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 148 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde