Learn More
Brady™ Señal ISO 7010: carrete de manguera de incendios
Código de producto. p-7159759
Click to view available options
Altura (métrico):
148 mm
200 mm
315 mm
Anchura (métrico):
148 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15684367
Marca: Brady™ 817046
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F002-148x148-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 148 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 148 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo