Learn More
Brady™ Señal ISO 7010: carrete de manguera de incendios
Código de producto. 15684367
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
148 mm
200 mm
315 mm
Anchura (métrico):
148 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15684367 148 mm 148 mm cada uno
15694367 200 mm 200 mm cada uno
15614377 315 mm 315 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15684367
Marca: Brady™ 817046
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F002-148x148-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 148 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 148 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo