Learn More
Brady™ Señal ISO 7010: extintor de incendios
Código de producto. 15654357
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15654357 148 mm 148 mm cada uno
15644357 100 mm 100 mm cada uno
15664357 200 mm 200 mm cada uno
15684357 315 mm 315 mm cada uno
4 options
Código de producto. 15654357
Marca: Brady™ 816887
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F001-148x148-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 148 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 148 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo