Learn More
Brady™ Señal ISO 7010: punto de montaje de evacuación
Código de producto. p-7159756
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
200 mm
250 mm
400 mm
Anchura (métrico):
200 mm
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15674307 200 mm 200 mm cada uno
15684307 250 mm 250 mm cada uno
15604317 400 mm 400 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15674307
Marca: Brady™ 814923
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC E007-200x200-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Longitud (métrico) 200 mm
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde