Learn More
Ismatec™ Bombas multicanal digitales Reglo
Descripción
- Las bombas de sobremesa compactas optimizan la facilidad de uso, la precisión y la fiabilidad.
- Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 12,7 cm para una resolución nítida y un amplio ángulo de visión.
- Control operativo flexible a través de la pantalla, MasterflexLive™ o el control remoto analógico.
- Modos de funcionamiento continuo, dosificación por volumen y dosificación por tiempo: control de lotes e intervalo/tiempo de apagado en los modos de volumen y tiempo.
- Funciones de aumento de velocidad y antigoteo disponibles en el modo de dispensación de volumen: garantizan la precisión y minimizan la pérdida de muestras.
- Los modelos de bomba de cassette aceptan tubos de 3 paradas para una carga sencilla y una retención segura.
Especificaciones
Especificaciones
| Canales | 2 |
| Tipo de control | Velocidad variable digital |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Clasificación de carcasa | IP31 |
| Caudal | De 0,0002 a 68 ml/min |
| Presión máxima | Depende de la tubería |
| Motor Speed | De 0,1 a 160 rpm |
| Reversible | Sí |
| Control externo | RJ45 Ethernet; USB; de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado a través de DB-25 |
| Incluye | Unidad de bomba, cabezal de bomba, cassettes y adaptador de corriente con cable de alimentación de 1,8 m |
| Mostrar más |