Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas de extensión, Puri-Flex™
Código de producto. p-7182129
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
DI de 0,19 mm × 15,2 m L
DI de 0,25 mm × 15,2 m L
DI de 0,51 mm × 15,2 m L
DI de 0,89 mm × 15,2 m L
DI de 1,14 mm × 15,2 m L
DI de 1,42 mm × 15,2 m L
DI de 2,79 mm × 15,2 m L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11719819 DI de 0,19 mm × 15,2 m L 1 PCS
11729819 DI de 0,25 mm × 15,2 m L cada uno
11739819 DI de 0,51 mm × 15,2 m L 1 PCS
11749819 DI de 0,89 mm × 15,2 m L 1 PCS
11759819 DI de 1,14 mm × 15,2 m L 1 PCS
11769819 DI de 1,42 mm × 15,2 m L 1 PCS
11789819 DI de 2,79 mm × 15,2 m L 1 PCS
7 options
Código de producto. 11719819
Marca: Ismatec™ 9641810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ismatec™ Extension Pump Tubing is long life tubing for pharma and bio-process applications
  • Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Aplicaciones: Uso general de laboratorio que requiere un alto rendimiento y una larga vida útil
  • Características: Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, translúcidos
  • Certificaciones: Conformes a la FDA (21 CFR 177.2600), cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), fabricados de acuerdo con las GMP
  • Intervalo de temperatura: De – 50 a 135 °C
  • Esterilización: Esterilice en autoclave, con óxido de etileno o con irradiación gamma
  • Especificaciones
    Esterilizables en autoclave
    Diámetro interior (imperial) 0,0075 in
    Diámetro interior (métrico) 0,19 mm
    Material Puri-Flex
    Longitud global (imperial) 50 pies
    Longitud global (métrico) 15,2 m
    Para utilizar con (aplicación) Bombas Ismatec
    Tamaño de los tubos DI de 0,19 mm × 15,2 m L
    Color Translúcido
    Tipo de producto Tubos de extensión