Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas de extensión, Puri-Flex™
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (imperial) | 0,056 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,42 mm |
| Material | Puri-Flex |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15,2 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Bombas Ismatec |
| Tamaño de los tubos | DI de 1,42 mm × 15,2 m L |
| Color | Translúcido |
| Tipo de producto | Tubos de extensión |