Learn More
Ismatec™ Bomba de pistón BVP
Click to view available options
Caudal:
< 0,003 a 3700 ml/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las unidades de acoplamiento rápido cuentan con un sistema de montaje de giro y bloqueo que permite instalar los cabezales de bomba de forma rápida y sencilla
- Controle la velocidad de forma remota en todos los modelos a través de una señal analógica (de 0 a 5 V CC, de 0 a 10 V CC, de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA)
- Arranque/detenga la bomba o cambie la dirección del flujo de forma remota a través de la carcasa de contacto hembra de DB15
- Ajuste la velocidad en incrementos del 0,1 % con el potenciómetro
- Utilice el interruptor de palanca MAX/SLOW para cebar y enjuagar o reducir la velocidad para evitar el desbordamiento
- Bomba de suministro potente
- Sistema de acoplamiento de bayoneta para 20 cabezales de bomba intercambiables
- Cabezales de bomba con de 1 a 24 canales como máximo
- También admite cabezales de bomba de pistón de cerámica
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | Sin pantalla |
| Requisitos eléctricos | 115/230 V 50/60 Hz 100 w |
| Caudal | < 0,003 a 3700 ml/min. |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Clasificación IP | IP 30 |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 104 °F |
| Modelo | BVP |
| Fondo total (métrico) | 220 mm |
| Altura global (métrico) | 260 mm |
| Anchura global (métrico) | 155 mm |
| Mostrar más |