Learn More
Ismatec™ Tubos de extensión PharMed™ Ismaprene
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
0,38mm de diámetro interior
1,65mm de diámetro interior
2,54mm de diámetro interior
Tamaño de la unidad:
3 metros
Descripción
- Ideales para filtración de producción, fermentación y líneas de proceso de biorreactor.
- Vida útil muy larga.
- No tóxicos y no hemolíticos.
- Resistenten a la luz normal y a la radiación UV
- Adecuados para productos médicos y alimenticios.
- Baja espalación de partículas.
- Se pueden esterilizar en autoclave repetidas veces.
- Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP.
- Cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF.
- Posible lixiviación de aditivos (lubricantes).
- Aplicaciones
- Ácidos: Buena
- Soluciones alcalinas: Buena
- Disolventes: No se recomienda
- Presión: No se recomienda
- Medios viscosos: Buena
- Medios estériles: Excelente
- Cumple con: FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51).
- Esterilización
- Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 141 °C.
- Esterilización por gas con óxido de etileno.
- Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
- Advertencia: Utilice la versión de tubo especial (tapones soldados) al esterilizar en autoclave los tubos de 2 o 3 tapones codificados por colores.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PharMed Ismaprene |
| Longitud global (métrico) | 3 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones farmacéuticas y médicas, lo que incluye cultivos celulares y cultivos de tejidos, así como productos alimenticios. Tubos de dos y tres tapones. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 bobina |
| Tamaño de los tubos | 0,38mm de diámetro interior |
| Permeabilidad a los gases | CO2 1200, O2 200, N2 80 |
| Limitaciones | Posible lixiviación de aditivos (lubricantes). |
| Mostrar más |