Learn More
Ismatec™ Tubos de extensión PharMed™ Ismaprene
Código de producto. 10098331
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
0,38mm de diámetro interior
1,65mm de diámetro interior
2,54mm de diámetro interior
Tamaño de la unidad:
3 metros
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10098331 1,65mm de diámetro interior 3 metros
10674593 0,38mm de diámetro interior 3 metros
10784333 2,54mm de diámetro interior 3 metros
3 options
Código de producto. 10098331
Marca: Ismatec™ 9580938
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos ideales para aplicaciones farmacéuticas y médicas, lo que incluye tareas de cultivos celulares y cultivos de tejidos, así como productos alimenticios. Los tubos de extensión Ismatec™ PharMed™ Ismaprene son para tubos de 2 y 3 tapones.
  • Ideales para filtración de producción, fermentación y líneas de proceso de biorreactor.
  • Vida útil muy larga.
  • No tóxicos y no hemolíticos.
  • Resistenten a la luz normal y a la radiación UV
  • Adecuados para productos médicos y alimenticios.
  • Baja espalación de partículas.
  • Se pueden esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP.
  • Cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF.
  • Posible lixiviación de aditivos (lubricantes).
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Buena
    • Soluciones alcalinas: Buena
    • Disolventes: No se recomienda
    • Presión: No se recomienda
    • Medios viscosos: Buena
    • Medios estériles: Excelente
  • Cumple con: FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51).
  • Esterilización
    • Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 141 °C.
    • Esterilización por gas con óxido de etileno.
    • Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
    • Advertencia: Utilice la versión de tubo especial (tapones soldados) al esterilizar en autoclave los tubos de 2 o 3 tapones codificados por colores.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PharMed Ismaprene
Longitud global (métrico) 3 m
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones farmacéuticas y médicas, lo que incluye cultivos celulares y cultivos de tejidos, así como productos alimenticios. Tubos de dos y tres tapones.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Cantidad de embalaje 1 bobina
Tamaño de los tubos 1,65mm de diámetro interior
Permeabilidad a los gases CO2 1200, O2 200, N2 80
Limitaciones Posible lixiviación de aditivos (lubricantes).
Color Beige
Nivel de vacío Excelente
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubos de extensión